主要文件
38589
Millipore
沙门氏菌显色琼脂添加剂
suitable for microbiology
登录查看公司和协议定价
About This Item
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
41171614
NACRES:
NA.85
無菌
sterile
品質等級
形狀
powder
儲存期限
limited shelf life, expiry date on the label
應用
environmental
food and beverages
microbiology
儲存溫度
2-8°C
適合性
Salmonella spp.
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
應用
用于鉴别检测食物和临床材料中 Salmonella 的显色添加剂。
成分
(每瓶足够用于 1000mL 培养基)
显色混合物 0.13g,丙二醇 10.0g
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)