等級
technical
品質等級
化驗
≥90% (3 parts 2,4,4-trimethyl-1-pentene + 1 part 2,4,4-trimethyl-2-pentene, GC)
折射率
n20/D 1.411
bp
101-103 °C (lit.)
密度
0.716 g/mL at 20 °C (lit.)
SMILES 字串
CC(=C)CC(C)(C)C
InChI
1S/C8H16/c1-7(2)6-8(3,4)5/h1,6H2,2-5H3
InChI 密鑰
FXNDIJDIPNCZQJ-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
二异丁烯是一种无环烯烃。由 2,4,4-三甲基-1-戊烯和 2,4,4-三甲基-2-戊烯(二异丁烯的同分异构体)的混合物组成。与异辛烷同构。可由叔丁醇合成。
應用
二异丁烯是一种烯烃,可用于以下研究:
- 合成代用柴油。
- 作为单缸发动机的燃料;据研究报道,燃料燃烧产生的废气含有高浓度的烯烃。1
- 单、双烷基化二苯胺的制备。
訊號詞
Danger
危險分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Central nervous system
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
21.2 °F - closed cup
閃點(°C)
-6 °C - closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
其他客户在看
Alkylation of diphenylamine with α-methylstyrene and diisobutylene using acid-treated clay catalysts.
Chitnis SR and Sharma MM.
J. Catal., 160(1), 84-94 (1996)
The development of a detailed chemical kinetic mechanism for diisobutylene and comparison to shock tube ignition times.
Metcalfe WK, et al.
Proceedings of the Combustion Institute, 31(1), 377-384 (2007)
The isomers in ?diisobutylene?. II1.
Tongberg CO, et al.
Journal of the American Chemical Society, 54(9), 3706-3710 (1932)