產品線
PESTANAL®
儲存期限
limited shelf life, expiry date on the label
濃度
100 μg/mL in methanol
技術
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
應用
agriculture
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
形式
single component solution
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
CCNc1nc(Cl)nc(NCC)n1
InChI
1S/C7H12ClN5/c1-3-9-6-11-5(8)12-7(13-6)10-4-2/h3-4H2,1-2H3,(H2,9,10,11,12,13)
InChI 密鑰
ODCWYMIRDDJXKW-UHFFFAOYSA-N
一般說明
應用
法律資訊
相關產品
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
標靶器官
Eyes,Central nervous system
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
閃點(°F)
51.8 °F
閃點(°C)
11 °C
個人防護裝備
Eyeshields, Faceshields, Gloves
实验方案
Separation of Atrazine-desethyl; Metoxuron; Hexazinone; Simazine; Cyanazine; Methabenzthiazuron; Atrazine; Monolinuron; Diuron; Isoproturon; Metobromuron; Metazachlor; Sebuthylazin; Linuron; Metolachlor