蒸汽密度
4.5 (vs air)
蒸汽壓力
0.19 mmHg ( 20 °C)
產品線
PESTANAL®
儲存期限
limited shelf life, expiry date on the label
技術
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
折射率
n20/D 1.466 (lit.)
bp
194 °C (lit.)
mp
9-11 °C (lit.)
密度
1.563 g/mL at 25 °C (lit.)
應用
agriculture
environmental
形式
neat
SMILES 字串
OC(=O)C(Cl)Cl
InChI
1S/C2H2Cl2O2/c3-1(4)2(5)6/h1H,(H,5,6)
InChI 密鑰
JXTHNDFMNIQAHM-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
應用
推薦產品
法律資訊
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 3 Dermal - Aquatic Acute 1 - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Lact. - Met. Corr. 1 - Repr. 1B - Skin Corr. 1A - STOT RE 2 Oral
標靶器官
Brain,Liver,Testes
安全危害
儲存類別代碼
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
235.4 °F - closed cup
閃點(°C)
113 °C - closed cup
個人防護裝備
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter