Merck
35364
Supelco
Mefenamic acid-(benzoic ring-13C6)
VETRANAL®, analytical standard
别名:
2-(2,3-Dimethylphenylamino)benzoic-13C6 acid
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
13C6C9H15NO2
分子量:
247.24
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
41116107
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.24
等級
analytical standard
品質等級
產品線
VETRANAL®
儲存期限
limited shelf life, expiry date on the label
技術
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
應用
forensics and toxicology
pharmaceutical (small molecule)
形式
neat
質量偏移
M+6
SMILES 字串
Cc1cccc(N[13c]2[13cH][13cH][13cH][13cH][13c]2C(O)=O)c1C
InChI
1S/C15H15NO2/c1-10-6-5-9-13(11(10)2)16-14-8-4-3-7-12(14)15(17)18/h3-9,16H,1-2H3,(H,17,18)/i3+1,4+1,7+1,8+1,12+1,14+1
InChI 密鑰
HYYBABOKPJLUIN-MQISJZSBSA-N
相关类别
應用
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
法律資訊
VETRANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
未找到合适的产品?  
试试我们的产品选型工具.
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 4 Oral
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)