Merck
32679
Supelco
氰尿酸-13C3
PESTANAL®, analytical standard
别名:
2,4,6-三羟基-1,3,5-三嗪-13C3, S-三嗪-2,4,6-三醇-13C3
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
13C3H3N3O3
分子量:
132.05
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
41116107
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.24
等級
analytical standard
品質等級
產品線
PESTANAL®
儲存期限
limited shelf life, expiry date on the label
技術
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
mp
>360 °C
應用
cleaning products
cosmetics
environmental
food and beverages
personal care
形式
neat
質量偏移
M+3
SMILES 字串
O=[13C]1N[13C](=O)N[13C](=O)N1
InChI
1S/C3H3N3O3/c7-1-4-2(8)6-3(9)5-1/h(H3,4,5,6,7,8,9)/i1+1,2+1,3+1
InChI 密鑰
ZFSLODLOARCGLH-VMIGTVKRSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
應用
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
法律資訊
PESTANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
相關產品
产品编号
说明
价格
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)