主要文件
CRM42279
Supelco
氰尿酸
Certified Reference Material
别名:
Cyanuric acid
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
C3N3(OH)3
CAS号:
分子量:
129.07
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
41116107
NACRES:
NA.24
等級
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
品質等級
API 家族
cyanuric acid
形狀
powder
包裝
pkg of 250 mg
儲存溫度
2-8°C
InChI
1S/C3H3N3O3/c7-1-4-2(8)6-3(9)5-1/h(H3,4,5,6,7,8,9)
InChI 密鑰
ZFSLODLOARCGLH-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
This Certified Reference Material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025. All information regarding the use of this CRM can be found on the certificate of analysis.
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
Not applicable
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)