Merck
231304
Sigma-Aldrich
N-亚苄基苄胺
contains 100 ppm MEHQ as stabilizer, 99%
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
C6H5CH2N=CHC6H5
CAS号:
分子量:
195.26
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12171500
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.47
品質等級
化驗
99%
形狀
liquid
包含
100 ppm MEHQ as stabilizer
折射率
n20/D 1.6004 (lit.)
bp
143-144 °C/5 mmHg (lit.)
密度
1.038 g/mL at 25 °C (lit.)
應用
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
儲存溫度
room temp
SMILES 字串
C(\N=C\c1ccccc1)c2ccccc2
InChI
1S/C14H13N/c1-3-7-13(8-4-1)11-15-12-14-9-5-2-6-10-14/h1-11H,12H2/b15-11+
InChI 密鑰
MIYKHJXFICMPOJ-RVDMUPIBSA-N
應用
用于有机锂检测的指示剂。
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
235.4 °F - closed cup
閃點(°C)
113 °C - closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)