Merck
713376
Sigma-Aldrich
(苯基亚甲基)氨基甲酸叔丁酯
≥98.0%
别名:
N-(叔丁氧基羰基)苯亚甲基胺, N-Boc-苯甲醛亚胺, N-[苯基甲基]-氨基甲酸-丁酯, N-苯亚甲基氨基甲酸叔丁酯, 苯甲醛 N-(叔丁氧羰基)亚胺
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C12H15NO2
分子量:
205.25
Beilstein:
6324080
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
≥98.0% (GC)
≥98.0%
形狀
liquid
官能基
amine
imine
phenyl
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
CC(C)(C)OC(=O)\N=C\c1ccccc1
InChI
1S/C12H15NO2/c1-12(2,3)15-11(14)13-9-10-7-5-4-6-8-10/h4-9H,1-3H3/b13-9+
InChI 密鑰
XFRQMBFCAKTYIV-UKTHLTGXSA-N
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
其他客户在看
Slide 1 of 1