主要文件
20906-U
Hamilton® 注射器,900 系列
95N, volume 5 μL, needle size 26s ga (bevel tip), needle L 51 mm (2 in.)
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41122001
NACRES:
NB.03
材料
stainless steel needle (point style 2)
針尺寸
26s ga (bevel tip)
描述
Microliter
特點
needle type N (cemented)
包裝
pkg of 1 ea
製造商/商標名
Hamilton 87920
針長
51 mm (2 in.)
容積
5 μL
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
800 系列注射器的经济型。
法律資訊
Hamilton is a registered trademark of Hamilton Co.
Microliter is a trademark of Hamilton Co.
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)