主要文件
21311
Hamilton® Microliter 注射器,胶合针
75 ASN, volume 5 μL, needle size 23s ga (cone tip), needle L 43 mm (1.71 in.), pkg of 1 ea
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41122001
eCl@ss:
32070500
材料
cone tip needle (point style 1)
針尺寸
23s ga (cone tip)
特點
needle type N (cemented needle)
包裝
pkg of 1 ea
製造商/商標名
Hamilton 87987
針長
43 mm (1.71 in.)
容積
5 μL
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
一般說明
Hamilton 的 Microliter 注射器用于液体进样。此注射器包括玻璃针筒和手动安装的不锈钢活塞。该活塞只能安装在与其匹配的注射器筒中。
该活塞不能用于其他注射器。
Hamilton syringe is available in gas-tight type that minimizes the gas exchange in GC analysis. It gives accurate volume delivery. The plunger is mostly unsurpassed. Syringes can be replaceable or cemented. Cemented have smaller dead volume and shorter lifetimes.
法律資訊
Hamilton is a registered trademark of Hamilton Co.
Microliter is a trademark of Hamilton Co.
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)
Lot/Batch Number
抱歉,我们目前尚未线上提供该产品的COA。
访问文档库
Robards, Kevin; Jackson, P.E.; Haddad, Paul A.
Principles and Practice of Modern Chromatographic Methods, 02-Dec, 83-83 (2012)
Wolf, Don P.
In Vitro Fertilization and Embryo Transfer: A Manual of Basic Techniques, 06-Dec, 192-192 (2012)