等級
puriss.
品質等級
化驗
99.0-100.5% (calc. to the dried substance)
形狀
powder
品質
meets analytical specification of Ph. Eur., BP, FCC, E211
雜質
acidity or alkalinity, complies
oxidizable impurities, complies
residual solvents, complies
≤0.001% heavy metals (as Pb)
≤0.03% halogenated compounds (as Cl)
損耗
≤1% loss on drying, 105 °C
mp
>300 °C (lit.)
溶解度
water: soluble 556 g/L
負離子痕跡
chloride (Cl-): ≤100 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤100 mg/kg
正離子痕跡
As: ≤2 mg/kg
Cu: ≤10 mg/kg
Hg: ≤1 mg/kg
Pb: ≤2 mg/kg
Zn: ≤10 mg/kg
適合性
complies for appearance of solution
官能基
phenyl
SMILES 字串
[Na+].[O-]C(=O)c1ccccc1
InChI
1S/C7H6O2.Na/c8-7(9)6-4-2-1-3-5-6;/h1-5H,(H,8,9);/q;+1/p-1
InChI 密鑰
WXMKPNITSTVMEF-UHFFFAOYSA-M
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
應用
- 2-苯氧基乙基苯甲酸酯,通过相转移催化与 2-苯氧乙基溴化物的酯化反应。
- 炔酮,在三聚氯氰和氯化镁存在下,通过与末端炔烃的无 Pd 偶联反应制备而成。
- 3-甲基-4-芳基亚甲基-异恶唑-5(4H)-酮,通过使乙酰乙酸乙酯、盐酸羟胺和芳香醛反应。
- 4-吡唑基亚甲基-3-苯基异恶唑-5(4H)-酮,通过吡唑-4-甲醛与-酮酯和β盐酸羟胺的三组分环缩合。
法律資訊
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1