主要文件
17137
Millipore
CPC 选择性添加剂
suitable for microbiology
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41171614
NACRES:
NA.74
無菌
sterile
品質等級
形狀
powder
應用
food and beverages
food and beverages
microbiology
儲存溫度
2-8°C
適合性
Vibrio spp.
應用
用于食物中弧菌菌种的选择性分离和计数。
成分
组分(每瓶,足够用于 500ml 培养基)
粘菌素甲烷磺酸盐 63mg;硫酸多粘菌素 B 9mg
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)