Merck
158550
Sigma-Aldrich
吖啶橙 半(氯化锌) 盐
Dye content 85 %
别名:
3,6-双(二甲基氨基)吖啶氯化物半(氯化锌盐), 3,6-双(二甲基氨基)吖啶盐酸盐 氯化锌复盐, 碱性橙14
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
C17H20ClN3 · HCl · 1/2ZnCl2
CAS号:
分子量:
369.96
顏色索引編號:
46005
Beilstein:
3734978
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12171500
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.47
形狀
powder
品質等級
成份
Dye content, 85%
溶解度
H2O: 1 mg/mL, clear, orange to very deep orange
λmax
489 nm
應用
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
儲存溫度
room temp
SMILES 字串
Cl[H].Cl[H].Cl[Zn]Cl.CN(C)c1ccc2cc3ccc(cc3nc2c1)N(C)C.CN(C)c4ccc5cc6ccc(cc6nc5c4)N(C)C
InChI
1S/2C17H19N3.4ClH.Zn/c2*1-19(2)14-7-5-12-9-13-6-8-15(20(3)4)11-17(13)18-16(12)10-14;;;;;/h2*5-11H,1-4H3;4*1H;/q;;;;;;+2/p-2
InChI 密鑰
RAHGLSRJKRXOSY-UHFFFAOYSA-L
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
應用
吖啶橙半(氯化锌)盐已用于染色原代人脐静脉内皮细胞(HUVEC),并用于微核试验(MNT)。
吖啶橙是一种细胞可渗透的异染色荧光阳离子染料,可嵌入 DNA 和 RNA,用于荧光和表观显微镜检测。吖啶橙染料已被用于通过流式细胞术分析线粒体和溶酶体含量,表征多药耐药性以及检测大鼠胸腺细胞凋亡过程中线粒体质量的变化。
生化/生理作用
吖啶橙(AO)是具有两种不同染色特征的荧光染料。在固定组织中,它充当异染性染料,并差异染色 DNA(绿色)和 RNA(橙色)。但是,在活细胞中,它充当 pH 指示剂,并在酸性条件下产生明亮的橙红色。吖啶橙已被用于鉴定果蝇胚胎中的凋亡细胞。吖啶橙染色方法已被用于在微核试验中提供更一致的数据。
象形圖
Health hazard
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Muta. 2
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
The use of thionin and acridine orange in staining semithin sections of plant material embedded in epoxy resin.
R N Paul
Stain technology, 55(3), 195-196 (1980-05-01)
Simultaneous staining of ribonucleic and deoxyribonucleic acids in unfixed cells using acridine orange in a flow cytofluorometric system.
Traganos F
The Journal of Histochemistry and Cytochemistry, 25(1), 46-56 (1977)
Differential staining of apoptotic nuclei in living cells: application to macronuclear elimination in Tetrahymena.
Mpoke SS and Wolfe J.
The Journal of Histochemistry and Cytochemistry, 45(5), 675-683 (1997)
Intracellular chromosome breaks on silicon surface.
Jiang J
Biomaterials, 30(14), 2661-2665 (2009)
Toxicity of waterborne Copper in premetamorphic tadpoles of Lithobates catesbeianus (Shaw, 1802).
Ossana NA
Bulletin of Environmental Contamination and Toxicology, 84(6), 712-715 (2010)
相关内容
Nancy-520 for DNA Detection and Quantitation