Merck
15230
Sigma-Aldrich
[双(三氟乙酰氧基)碘]苯
purum, ≥95.0% (AT)
别名:
I,I-双(三氟乙酸)碘苯, BTI, PIFA
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
(CF3CO2)2IC6H5
CAS号:
分子量:
430.04
Beilstein:
764767
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352002
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
等級
purum
品質等級
化驗
≥95.0% (AT)
形狀
solid
反應適用性
reagent type: oxidant
mp
121-125 °C (lit.)
122-125 °C
官能基
fluoro
iodo
SMILES 字串
FC(F)(F)C(=O)O[I](OC(=O)C(F)(F)F)c1ccccc1
InChI
1S/C10H5F6IO4/c11-9(12,13)7(18)20-17(6-4-2-1-3-5-6)21-8(19)10(14,15)16/h1-5H
InChI 密鑰
PEZNEXFPRSOYPL-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
應用
反应物或试剂用于:
  • Pummerer 类反应
  • 二甲氧基苄基醚的化学选择性脱保护
  • 介导氧化环异构化
  • 苯胺类的甲氧基化
其他說明
用于脱氢和氧化反应的试剂,综述;酰胺直接转化成胺(Hofmann-型重排反应)的新型试剂,以及羧基端多肽测序的关键物质;也可用于羰基的平稳脱硫缩醛化反应
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
M.R. Almond et al.
Organic Syntheses, 66, 132-132 (1988)
G. Stork et al.
Tetrahedron Letters, 30, 287-287 (1989)
William C Skarnes et al.
Methods (San Diego, Calif.), 164-165, 18-28 (2019-06-20)
The generation of induced pluripotent stem cell models of human disease requires efficient modification of one or both alleles depending on dominant or recessive inheritance of the disease. To faithfully recapitulate many disease variants, the introduction of a single base
A. Varvoglis
Synthesis, 709-709 (1984)
Determination of asparagine and glutamine in polypeptides using bis(I,I-trifluoroacetoxy)iodobenzene.
L M Soby et al.
Analytical biochemistry, 113(1), 149-153 (1981-05-01)