Merck
08137
Supelco
2-(6-Methoxynaphthalen-2-yl)acetic acid
pharmaceutical impurity standard
别名:
Naproxen impurity I, 6-Methoxy-2-naphthaleneacetic acid, 6-Methoxy-2-naphthylacetic acid
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C13H12O3
CAS号:
分子量:
216.23
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352106
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.24
品質等級
API 家族
nabumetone
化驗
≥98.0% (HPLC)
儲存期限
limited shelf life, expiry date on the label
雜質
≤0.5% water
應用
pharmaceutical (small molecule)
形式
neat
儲存溫度
2-8°C
InChI
1S/C13H12O3/c1-16-12-5-4-10-6-9(7-13(14)15)2-3-11(10)8-12/h2-6,8H,7H2,1H3,(H,14,15)
InChI 密鑰
PHJFLPMVEFKEPL-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)