主要文件
07533
Millipore
酵母抽提物
suitable for microbiology
别名:
酵母抽提物
登录查看公司和协议定价
About This Item
CAS号:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
41106212
NACRES:
NA.85
生物源
Saccharomyces cerevisiae
品質等級
無菌
non-sterile
形狀
powder
儲存期限
limited shelf life, expiry date on the label
成份
amino-N, ≥4.0%
nitrogen content, ≥8.0%
燃燒殘留物
≤15%
損耗
≤8.0% loss on drying
pH值
5.8-6.8 (25 °C, 2% in H2O)
應用
food and beverages
microbiology
適合性
molds
yeasts
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
應用
一种水溶性酵母蛋白胨,富含维他命 B 复合物,用于特殊挑剔的微生物。此外,它富含硫胺素、核黄素、烟酸和生物素。酵母蛋白胨含有较高浓度的氨基酸和肽类蛋白,是矿物质、核酸和其它微生物生长促进剂的良好来源。
用途:作为营养物质用于各种发酵方法,包括乳酸培养物和医药化合物。
典型分析:
维生素 mg/100 g 产品
盐酸硫胺 (B1)≥36
核黄素 (B2)≥13
烟酸≥650
维生素 B6 3.9
叶酸 2.8
泛酸 11.2
生物素≥2
肌醇≥160
盐酸吡哆醇 7
矿物质 mg/100 g 产品
钙 164
铜 0.8
铁 0.7
镁 144
锰 1.23
磷 1330
钾 2650
钠 678
锌 17.3
分析報告
溶解度(2% 水溶液,25°C):澄清至轻微浑浊、淡黄色和浅棕黄色及浅棕色
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)