Merck
05320590
对茴香醛
primary reference standard
别名:
对甲氧基苯甲醛, 茴香醛
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
CH3OC6H4CHO
CAS号:
分子量:
136.15
Beilstein:
471382
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352114
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.24
等級
primary reference standard
蒸汽密度
4.7 (vs air)
儲存期限
limited shelf life, expiry date on the label
製造商/商標名
HWI
折射率
n20/D 1.573 (lit.)
bp
248 °C (lit.)
mp
−1 °C (lit.)
密度
1.119 g/mL at 25 °C (lit.)
應用
food and beverages
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
[H]C(=O)c1ccc(OC)cc1
InChI
1S/C8H8O2/c1-10-8-4-2-7(6-9)3-5-8/h2-6H,1H3
InChI 密鑰
ZRSNZINYAWTAHE-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
Produced and qualified by HWI pharma services GmbH.
Exact content by quantitative NMR can be found on the certificate.
應用
草药产品分析的标准品。
象形圖
Health hazard
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Aquatic Chronic 3 - Repr. 2
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
閃點(°F)
240.8 °F - closed cup
閃點(°C)
116 °C - closed cup
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)