Merck
05088
Supelco
Dihydrocapsiate
analytical standard
别名:
(4-Hydroxy-3-methoxyphenyl)methyl 8-methylnonanoate, 4-Hydroxy-3-methoxybenzyl 8-methylnonanoate, DCT, Vanillyl 8-methylnonanoate
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C18H28O4
分子量:
308.41
Beilstein:
7931830
分類程式碼代碼:
41116107
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.24
等級
analytical standard
品質等級
化驗
≥95.0% (HPLC)
儲存期限
limited shelf life, expiry date on the label
儲存條件
under inert gas
應用
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
形式
neat
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
OC1=C(OC)C=C(COC(CCCCCCC(C)C)=O)C=C1
InChI
1S/C18H28O4/c1-14(2)8-6-4-5-7-9-18(20)22-13-15-10-11-16(19)17(12-15)21-3/h10-12,14,19H,4-9,13H2,1-3H3
InChI 密鑰
RBCYRZPENADQGZ-UHFFFAOYSA-N
危險聲明
危險分類
Aquatic Chronic 4
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)