Merck
03709
Sigma-Aldrich
乙二胺四乙酸 三钠盐 三水合物
BioUltra
别名:
乙二胺四乙酸三钠 三水合物
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C10H13N2Na3O8 · 3H2O
CAS号:
分子量:
412.23
Beilstein:
3858591
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352106
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.25
產品線
BioUltra
品質等級
化驗
98.5-101.5%
形狀
powder or crystals
反應適用性
reagent type: chelator
pH值
7.0-8.5 (25 °C, 0.1 M in H2O)
溶解度
H2O: 0.1 M at 20 °C, clear, colorless
負離子痕跡
chloride (Cl-): ≤50 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤50 mg/kg
正離子痕跡
Al: ≤5 mg/kg
As: ≤0.1 mg/kg
Ba: ≤5 mg/kg
Bi: ≤5 mg/kg
Ca: ≤20 mg/kg
Cd: ≤5 mg/kg
Co: ≤5 mg/kg
Cr: ≤5 mg/kg
Cu: ≤5 mg/kg
Fe: ≤5 mg/kg
Li: ≤5 mg/kg
Mg: ≤5 mg/kg
Mn: ≤5 mg/kg
Mo: ≤5 mg/kg
Ni: ≤5 mg/kg
Pb: ≤5 mg/kg
Sr: ≤5 mg/kg
Zn: ≤5 mg/kg
&lambda ;
0.1 M in H2O
紫外吸收
λ: 260 nm Amax: ≤1.5
λ: 280 nm Amax: ≤0.1
SMILES 字串
O.O.O.[Na+].[Na+].[Na+].OC(=O)CN(CCN(CC([O-])=O)CC([O-])=O)CC([O-])=O
InChI
1S/C10H16N2O8.3Na.3H2O/c13-7(14)3-11(4-8(15)16)1-2-12(5-9(17)18)6-10(19)20;;;;;;/h1-6H2,(H,13,14)(H,15,16)(H,17,18)(H,19,20);;;;3*1H2/q;3*+1;;;/p-3
InChI 密鑰
FXNQQEVEDZAAJM-UHFFFAOYSA-K
應用
乙二胺四乙酸三钠盐三水合物可用于研究螯合剂、生物化学品和试剂。对乙二胺四乙酸三钠 (EDTA) 进行了可能的致癌性试验,未观察到化合物相关的临床毒性体征。
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - STOT RE 2 Inhalation
標靶器官
Respiratory Tract
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
National Cancer Institute carcinogenesis technical report series, 11, 1-88 (1977-01-01)
A bioassay of the chelating agent, trisodium ethylenediaminetetraacetate trihydrate (Na3EDTA.3H2O), for possible carcinogenicity was conducted by administering the test material in feed to Fischer 344 rats and B6C3F1 mice. The chemical was administered to 50 males and 50 females of