Merck
03440
Sigma-Aldrich
N-乙基二异丙基胺
≥98.0%
别名:
N,N-二异丙基乙胺, Hünigs 碱
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
CH3CH2N[CH(CH3)2]2
CAS号:
分子量:
129.24
Beilstein:
605301
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.21
品質等級
化驗
≥98.0%
形狀
liquid
雜質
≤0.5% water
折射率
n20/D 1.414
bp
126-128 °C (lit.)
密度
0.755 g/mL at 20 °C (lit.)
0.755 g/mL at 20 °C
0.757 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
amine
SMILES 字串
CCN(C(C)C)C(C)C
InChI
1S/C8H19N/c1-6-9(7(2)3)8(4)5/h7-8H,6H2,1-5H3
InChI 密鑰
JGFZNNIVVJXRND-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
N,N-二异丙基乙胺(DIPEA),也称为Hunig′碱,是一种空间位阻胺。它是一种非亲核碱,通常用于取代反应、烷基化反应和酰胺偶联等。DIPEA作为一种碱还应用于Pd催化交叉偶联反应,包括Heck偶联和Sonagashira 偶联反应等。
應用
  • 双氧还原的催化活性:一项研究利用含有悬垂接力型质子供体的Mn络合物和添加碱(包括N-乙基二异丙胺)来控制双氧还原过程中的产物选择性,为催化机制和潜在的工业应用提供了新见解(Cook et al., 2024)。
  • 三维成像在医学中的应用研究:研究介绍了N-乙基二异丙胺在提高基于计算机断层扫描血管造影(CTA)的三维成像技术分辨率方面的作用,这对于重建手术中的术前穿支选择至关重要(Su et al., 2024)。
  • 含螺环丙烷化合物的合成研究:研究表明,N-乙基二异丙胺通过烷基化脱芳烃和分子内 N-亚胺化合成含螺环丙烷的4H-吡唑并[1,5-a]吲哚,突出了其在复杂有机合成中的应用价值(Huang et al., 2023)。
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
閃點(°F)
49.1 °F
閃點(°C)
9.5 °C
個人防護裝備
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Palladium-catalysed cross-coupling reactions in supercritical carbon dioxide
Early TR, et al.
Chemical Communications (Cambridge, England), 73(19), 1966-1967 (2001)
An easy and fast ultrasonic selective S-alkylation of hetaryl thiols at room temperature
Deligeorgiev T, et al.
Ultrasonics Sonochemistry, 17(5), 783-788 (2010)
Probing the structural properties of DNA/RNA grooves with sterically restricted phosphonium dyes: screening of dye cytotoxicity and uptake
Crnolatac I, et al.
ChemMedChem, 8(7), 1093-1103 (2013)
Palladium-Catalyzed Carbon- Sulfur Cross-Coupling Reactions with Indium Tri (organothiolate) and Its Application to Sequential One-Pot Processes
Lee J-Y and Lee PH
The Journal of Organic Chemistry, 73(18), 7413-7416 (2008)
B J Poorthuis et al.
Clinica chimica acta; international journal of clinical chemistry, 216(1-2), 53-61 (1993-07-16)
A high-performance liquid chromatographic method is presented for the determination of urinary acylcarnitines. After solid phase extraction on silica columns the acylcarnitines are converted to 4'-bromophenacyl esters with 4'-bromophenacylbromide in the presence of N,N-diisopropylethylamine. Complete derivatization was achieved at 37