About This Item
经验公式(希尔记法):
C25H23NO4
CAS号:
分子量:
401.45
Beilstein:
8441627
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352209
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.26
推荐产品
品質等級
化驗
≥98.0% (HPLC)
形狀
powder or crystals
反應適用性
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
顏色
colorless to white
應用
peptide synthesis
官能基
Fmoc
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
CN([C@H](Cc1ccccc1)C(O)=O)C(=O)OCC2c3ccccc3-c4ccccc24
InChI
1S/C25H23NO4/c1-26(23(24(27)28)15-17-9-3-2-4-10-17)25(29)30-16-22-20-13-7-5-11-18(20)19-12-6-8-14-21(19)22/h2-14,22-23H,15-16H2,1H3,(H,27,28)/t23-/m1/s1
InChI 密鑰
GBROUWPNYVBLFO-HSZRJFAPSA-N
相关类别
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3