Merck
01343
Sigma-Aldrich
2-己基磺酰氯
≥95.0% (GC)
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
CH3(CH2)5SO2Cl
CAS号:
分子量:
184.68
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
品質等級
化驗
≥95.0% (GC)
折射率
n20/D 1.459
SMILES 字串
CCCCCCS(Cl)(=O)=O
InChI
1S/C6H13ClO2S/c1-2-3-4-5-6-10(7,8)9/h2-6H2,1H3
InChI 密鑰
AEHJDQSLTMFLQO-UHFFFAOYSA-N
象形圖
Corrosion
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Skin Corr. 1B
儲存類別代碼
8A - Combustible corrosive hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)