Merck
11093037001
Roche
Chromozym t-PA
powder, 90% (enzymatic), 0.25 mM
别名:
N-甲磺酰基-D-苯基-Gly-Arg-4-硝基苯胺乙酸酯
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
12352204
品質等級
化驗
90% (enzymatic)
形狀
powder
分子量
636.7
包裝
pkg of 20 mg
製造商/商標名
Roche
濃度
0.25 mM
儲存溫度
20-25°C
一般說明
N-甲磺酰基-D-苯基-Gly-Arg-4-硝基苯胺乙酸酯
應用
使用 Chromozym ® t-PA(组织纤溶酶原激活剂)(C24H32N8O7S x CH3COOH) 作为底物测定纯化制备液和细胞培养上清液中的 t-PA。此外,还可用于评价单链和双链 t-PA 的含量。
品質
纯度:>90%(酶法)
污染物: <0.5% 游离 4-硝基苯胺
序列
N-甲磺酰基-D-苯基-Gly-Arg-4-硝基酰胺-醋酸盐
準備報告
工作浓度: 约 0.25 mM
储存条件(工作液): 2-8°C
Chromozym t-PA (4 mM) 水溶液在 2-8°C 条件下可稳定储存至少两周。
其他說明
仅用于生命科学研究。不可用于诊断。
法律資訊
Chromozym is a registered trademark of Pentapharm AG, Basel
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Lucia Cilenti et al.
The Journal of biological chemistry, 278(13), 11489-11494 (2003-01-17)
Omi/HtrA2 is a mammalian serine protease with high homology to bacterial HtrA chaperones. Omi/HtrA2 is localized in mitochondria and is released to the cytoplasm in response to apoptotic stimuli. Omi/HtrA2 induces cell death in a caspase-dependent manner by interacting with
Global Trade Item Number
货号GTIN
110930370014061838698414