形狀
lyophilized
品質等級
包裝
pkg of 37.5 mg (for 2 x 2.5 l medium)
製造商/商標名
Roche
抗生素活性譜
mycoplasma
作用方式
protein synthesis | interferes
儲存溫度
2-8°C
一般說明
BM-Cyclin为泰妙菌素和米诺环素两种抗生素的组合,二者均可阻止蛋白质合成。
特異性
敏感生物:支原体和细菌
注意:这些支原体株占动物细胞培养支原体污染的85%。
- 经证BM细胞周期蛋白可有效消除无窝毛孢菌,
- 精原支原体,
- 猪支原体,
- 口头支原体
注意:这些支原体株占动物细胞培养支原体污染的85%。
應用
BM-Cyclin用于清除感染细胞培养物中的支原体,无明显的细胞毒副作用。
包裝
两类不同的抗生素集
外觀
瓶1(延胡索酸泰妙菌素):复溶后为透明、无色溶液
瓶2(二甲胺四环素盐酸盐):复溶后为透明、黄色溶液
瓶2(二甲胺四环素盐酸盐):复溶后为透明、黄色溶液
準備報告
工作浓度:10μg/ml平菇菌素衍生物 (BM-cyclin 1), 5μg/ml四环素衍生物(BM-cyclin 2)。
注:这些浓度对大部分细胞的生长没有影响。某些敏感细胞系所用的浓度可能更低。
对于杂交瘤,BM-Cyclin浓度降低低50%。
DAPI工作溶液制备
用甲醇稀释储备溶液至终浓度1& 956 g/ml。
工作溶液:储备溶液制备
将BM Cyclin 1和BM Cyclin 2溶于10ml灭菌PBS或水中。
注:这些为250x的浓缩储备溶液,可在-15 到 -25°C下储存至少6个月。DAPI储备溶液制备
将DAPI溶于水,使终浓度为1到5mg/ml。
注:不要使用任何缓冲液。
该储备溶液可-15到-25°C储存。建议合理分装。
储存条件(工作溶液):-15至-25°C
复溶后可在-15 to -25°C下稳定保存至少6个月。
注:这些浓度对大部分细胞的生长没有影响。某些敏感细胞系所用的浓度可能更低。
对于杂交瘤,BM-Cyclin浓度降低低50%。
DAPI工作溶液制备
用甲醇稀释储备溶液至终浓度1& 956 g/ml。
工作溶液:储备溶液制备
将BM Cyclin 1和BM Cyclin 2溶于10ml灭菌PBS或水中。
注:这些为250x的浓缩储备溶液,可在-15 到 -25°C下储存至少6个月。DAPI储备溶液制备
将DAPI溶于水,使终浓度为1到5mg/ml。
注:不要使用任何缓冲液。
该储备溶液可-15到-25°C储存。建议合理分装。
储存条件(工作溶液):-15至-25°C
复溶后可在-15 to -25°C下稳定保存至少6个月。
其他說明
仅用于生命科学研究。不可用于诊断。
仅试剂盒组分
产品编号
说明
- BM-Cyclin 1: pleuromutilin derivative
- BM-Cyclin 2: tetracycline derivative
訊號詞
Warning
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
nwg
Not applicable
其他客户在看
Hsuan Jung et al.
Chang Gung medical journal, 26(4), 250-258 (2003-07-09)
Mycoplasmas, the smallest and simplest prokaryotes that reside in endosomes of mammalian cells, are widespread contaminants found in cell cultures. About 30% of all cell cultures, varying from 15 to 80%, are reportedly contaminated with mycoplasmas. Here, we present our