主要文件
XX1019000
Millipore
用于真空过滤的Millipore玻璃漏斗
1L, 90 mm, Borosilicate, Ground glass seal
别名:
Millipore Funnel, Vacuum Filtration Funnel
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41104909
eCl@ss:
32031613
NACRES:
NB.24
材料
borosilicate glass
技術
vacuum filtration: suitable
直徑
90 mm
培養瓶容量
1 L
應用
filtration
運輸包裝
ambient
一般說明
Millipore玻璃真空过滤配件产品
玻璃漏斗,1 L,90 mm,硼硅酸盐,毛玻璃密封
这些配件产品可用于替代Millipore玻璃真空过滤套件中包含的部件或提供替代配置。
该产品是Millipore 90 mm全玻璃过滤器支架套件的附件。