材料
PTFE seal
PTFE-coated screen
anodized aluminum spring clamp(s)
borosilicate glass base
borosilicate glass funnel(s)
stainless steel screen
tubulated borosilicate glass cap
agency
suitable for EPA 1613
技術
vacuum filtration: suitable
過濾器直徑
90 mm
過濾面積
45.5 cm2
漏斗容量
1 L
接頭
inlet funnel
6 mm (1/4 in.) O.D. outlet tubulated cap sidearm for vacuum
應用
filtration
相容性
for use with All-Glass Filter Holder
運輸包裝
ambient
一般說明
Millipore 全玻璃换膜过滤器-套件
90 mm,不锈钢筛网膜支架,1L 漏斗
Millipore 全玻璃换膜过滤器设计用于过滤或水性和有机或腐蚀性液体,用于微粒污染分析。换膜过滤器还可用于HPLC溶剂的制备。真空连接整合在换膜过滤器底座和瓶盖中,高于滤液出口位置。这种设计可以避免滤液被意外地吸入真空管。另外,这种设计还便于将滤液(例如HPLC溶剂)从接收瓶中倒出。
本品是包含以下各物品的套件:
(货号-产品描述)
XX1019000 - 璃漏斗,1L,90mm,硼硅酸盐,毛玻璃密封
XX1019003 - Millipore 簧夹,90 mm,铝制
XX1019004 - Millipore玻璃底座和塞子,90 mm用于不锈钢筛网支架,筛网另售
XX1009002 - Millipore不锈钢支架筛网,90 mm
XX1009010 - Millipore PTFE垫圈,90 mm,10/PK
特征 & 优点:
•全玻璃结构具有广泛的化学相容性
• 硅酸盐玻璃组件与液体接触,具有毛玻璃密封表面
• 真空连接至烧瓶盖,简化了滤液的转移过程
应用:
微粒污染分析,HPLC 溶剂过滤,一般过滤和澄清
90 mm,不锈钢筛网膜支架,1L 漏斗
Millipore 全玻璃换膜过滤器设计用于过滤或水性和有机或腐蚀性液体,用于微粒污染分析。换膜过滤器还可用于HPLC溶剂的制备。真空连接整合在换膜过滤器底座和瓶盖中,高于滤液出口位置。这种设计可以避免滤液被意外地吸入真空管。另外,这种设计还便于将滤液(例如HPLC溶剂)从接收瓶中倒出。
本品是包含以下各物品的套件:
(货号-产品描述)
XX1019000 - 璃漏斗,1L,90mm,硼硅酸盐,毛玻璃密封
XX1019003 - Millipore 簧夹,90 mm,铝制
XX1019004 - Millipore玻璃底座和塞子,90 mm用于不锈钢筛网支架,筛网另售
XX1009002 - Millipore不锈钢支架筛网,90 mm
XX1009010 - Millipore PTFE垫圈,90 mm,10/PK
特征 & 优点:
•全玻璃结构具有广泛的化学相容性
• 硅酸盐玻璃组件与液体接触,具有毛玻璃密封表面
• 真空连接至烧瓶盖,简化了滤液的转移过程
应用:
微粒污染分析,HPLC 溶剂过滤,一般过滤和澄清
原則
真空