Key Documents
TZVC00010
Millipore
Steridilutor® NEO 装置
Devices with an expansion chamber for sample preparation and dilution. For liquids and soluble powders in vials.
别名:
用于无菌测试的Steridilutor® NEO设备
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
23151818
eCl@ss:
32014001
NACRES:
NB.24
材料
Nylon 66 adapter (for needle)
PVC tubing
stainless steel (for needle)
品質等級
agency
EP (2.6.1)
JP (4.06)
USP 71
無菌
sterile; γ-irradiated
製造商/商標名
Steridilutor®
包裝
pkg of 10 blisters per box, Single packed
輸入
sample type pharmaceutical(s)
應用
pharmaceutical
sterility testing
相容性
for use with Steritest® Symbio FLEX Pump Kit, 2 media (SYMBFLE01)
for use with Steritest® Symbio ISL Pump Kit, 2 media (SYMBISL01)
for use with Steritest® Symbio LFH Pump Kit (SYMBLFH01)
運輸包裝
ambient
一般說明
带扩展室的 Steridilutor® NEO 装置是管和针头组件,用于难溶粉末、稀释超强抗生素和小瓶中库产品。纯产品(固体或液体)难以冲洗,产品中的残留物可能是无菌测试中的主要抑制因素。对于粉末,需要进行充分溶解,避免任何可能的聚集。强烈建议对液体抗生素进行稀释,降低抗菌剂的浓度。这样处理能降低试剂与过滤器结合的可能性。扩展室用于小瓶中排出残留的真空或压力,不存在无滴落或污染风险。小直径双针头将测试产品与稀释剂连接起来。随后将稀释的产品用合适的 Steritest® NEO 装置过滤。
應用
带扩展室的Steridilutor® NEO 装置用于稀释粉末和超强抗生素以及小瓶中的库产品。扩展室可排空稀释容器。
法律資訊
STERIDILUTOR is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
STERITEST is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
相關產品
产品编号
说明
价格
访问文档库
商品
Steritest™ NEO System – Specific Steritest™ NEO closed systems allow aseptic dissolution/dilution of product samples. The Steridilutor® NEO system is specifically designed to dissolve and dilute drugs in vials. The Steridilutor® NEO device for liquid transfer kit enables to dilute liquids from open ampoules into a diluent container with septum.