主要文件
STBMTSB12DP
Millipore
大豆酪蛋白消化肉汤
bottle capacity 125 mL, bottle filling volume 100 mL , filling volume, closure type, green screw cap with septum, double packed of 12 bottles
别名:
胰蛋白胨大豆肉汤,即用型瓶装, Caso bouillon, TSB, 大豆酪蛋白消化培养基, 胰蛋白胨大豆肉汤, 胰蛋白酶大豆肉汤
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41106225
eCl@ss:
32014001
NACRES:
NA.74
agency
in accordance with EP 2.6.1
in accordance with JP 4.06
in accordance with USP 71
品質等級
描述
Bottle with screw cap and septum, Double packed, For the detection of aerobic bacteria and fungi,
無菌
sterile; ethylene oxide treated
形狀
liquid
特點
closure type green screw cap with septum
ready-to-use
包裝
double packed of 12 bottles
瓶容量
125 mL
bottle filling volume
100 mL , filling volume
輸入
sample type pharmaceutical(s)
pH值
7.3
應用
pharmaceutical
sterility testing
相容性
for use with Steritest® Symbio FLEX Pump Kit, 2 media (SYMBFLE01)
for use with Steritest® Symbio ISL Pump Kit, 2 media (SYMBISL01)
for use with Steritest® Symbio LFH Pump Kit (SYMBLFH01)
for use with Steritest®
運輸包裝
ambient
儲存溫度
2-30°C
適合性
nonselective for
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
大豆酪蛋白消化肉汤是一种无菌培养基,是我们STERITEST® 溶液的关键组分。该培养基的组成和生长性能符合欧洲药典(EP)2.6.1、美国药典(USP)71和日本药典(JP)4.06的要求,适用于大豆酪蛋白消化物培养基。我们的制造方法确保了我们的培养基的最高质量水平,提高了准确性,并大大降低了错误解释和错误结果的风险。经过消毒的双层 Tyvek® 包装提高了测试方法的可靠性,可以简化清洁程序,以最大程度地降低层流罩中的交叉污染风险,并确保隔离器腔室的有效去污。培养基外观为淡黄色澄清液体。pH值为7.3±0.2,储存稳定为2-25℃。孵育温度在20-25℃之间变化,孵育时间为7-14天。该产品以12瓶100 ml培养基、带隔膜密封件的螺旋盖形式提供,可最大程度降低交叉污染风险并优化消毒程序。
應用
大豆酪蛋白消化物培养基预期用于检测需氧菌和真菌。QC微生物包括枯草芽孢杆菌(ATCC 6633)、白色念珠菌(ATCC 10231)、巴西曲霉(黑曲霉)(ATCC 16404)、金黄色葡萄球菌(ATCC 6538)和铜绿假单胞菌(ATCC 9027)。该培养基用于通过薄膜过滤法或直接接种法进行无菌检查。它也可用作非无菌产品的预富集肉汤。
无菌检查(膜过滤和直接接种)
生物负荷测试
成分
带隔膜的螺旋盖
培養基
胰蛋白胨大豆
法律資訊
STERITEST is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Tyvek is a registered trademark of E. I. du Pont de Nemours and Company
相關產品
产品编号
说明
价格
儲存類別代碼
12 - Non Combustible Liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2