主要文件
TX0735
Supelco
甲苯
Meets ACS Specifications, Meets Reagent Specifications for testing USP/NF monographs GR ACS
别名:
Methylbenzene, FM approval
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
C6H5CH3
CAS号:
分子量:
92.14
Beilstein:
635760
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352005
酶委員會索引編號:
203-625-9
bp:
110-111 °C (lit.)
等級
reagent
品質等級
agency
meets USP/NF
蒸汽密度
3.2 (vs air)
蒸汽壓力
22 mmHg ( 20 °C)
26 mmHg ( 25 °C)
化驗
≥99.5% (GC)
形狀
liquid
自燃溫度
997 °F
expl. lim.
7 %
dilution
(for analytical testing)
雜質
≤0.003% Sulfur compounds (as S)
≤0.03% Water (H2O)
蒸發殘留物
≤0.001%
顏色
APHA: ≤10
折射率
n/D 1.496 (lit.)
bp
110-111 °C (lit.)
mp
-93 °C (lit.)
轉變溫度
flash point 4 °C
溶解度
0.52 g/L
密度
0.865 g/mL at 25 °C (lit.)
運輸包裝
ambient
儲存溫度
room temp
SMILES 字串
Cc1ccccc1
InChI
1S/C7H8/c1-7-5-3-2-4-6-7/h2-6H,1H3
InChI 密鑰
YXFVVABEGXRONW-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
應用
TX0735P-4 包装在有涂层的玻璃瓶中
符合测试 USP/NF 专著 GR ACS 的试剂规范
包裝
M-Bottle for Solvents
As a global leader in lab reagents, we are constantly looking for new ways to optimize the safety of our products. The newly developed 4L solvent bottle design features advanced sealing technology that eliminates leaks to make the handling of solvents safer and more convenient than ever before.
See all the new features here!
分析報告
含量测定(GC):最低 99.5%
颜色(APHA):最高 10
蒸发残留物:最高 0.001%
形式:澄清液体
红外光谱:符合标准
硫酸变黑物:通过测试
硫化合物(以 S 计):最高 0.003%
水(H2O):最高 0.03%
訊號詞
Danger
危險分類
Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 Inhalation - STOT SE 3
標靶器官
Central nervous system
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
39.9 °F - closed cup
閃點(°C)
4.4 °C - closed cup