Merck
756113
Sigma-Aldrich
Ethylbenzene-(phenyl-13C6)
99 atom % 16O, 99% (CP)
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
13C6C2H10
分子量:
112.12
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352002
PubChem物質ID:
同位素純度
99 atom % 16O
化驗
99% (CP)
形狀
liquid
bp
136 °C (lit.)
mp
-95 °C (lit.)
密度
0.915 g/mL at 25 °C (lit.)
質量偏移
M+6
SMILES 字串
CC[13c]1[13cH][13cH][13cH][13cH][13cH]1
InChI
1S/C8H10/c1-2-8-6-4-3-5-7-8/h3-7H,2H2,1H3/i3+1,4+1,5+1,6+1,7+1,8+1
InChI 密鑰
YNQLUTRBYVCPMQ-LSYAIDEBSA-N
包裝
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 4 Inhalation - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - STOT RE 2
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
71.6 °F
閃點(°C)
22 °C
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)