主要文件
TX0700
Supelco
Titanium Trichloride Solution
20% w/w, technical grade
别名:
Titanium Trichloride
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41116107
产品名称
Titanium Trichloride Solution 20% W/W, technical grade
等級
technical grade
品質等級
形狀
liquid
運輸包裝
ambient
儲存溫度
room temp
一般說明
Technical
應用
Technical
分析報告
Assay: ~20% min
Color: Violet
Form: Liquid
象形圖
Corrosion
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B
安全危害
儲存類別代碼
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 3