主要文件
TANKVH1A1
Milli-Q
通气过滤器
Protects pure water in Milli-Q® IQ/IX/EQ storage tanks from airborne contaminants. For High-Flow applications.
别名:
排气过滤器HF(用于高流量应用)
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41104212
eCl@ss:
33050190
NACRES:
NB.24
品質等級
包裝
pkg of 1 unit
高度
15.5 cm (6.1 in.)
孔徑
0.45 μm pore size
相容性
for use with Milli-Q® EQ 7008
for use with Milli-Q® EQ 7016
for use with Milli-Q® IX 7003
for use with Milli-Q® IX 7005
for use with Milli-Q® IX 7010
for use with Milli-Q® IX 7015
for use with Milli-Q® IQ 7003
for use with Milli-Q® IQ 7005
for use with Milli-Q® IQ 7010
for use with Milli-Q® IQ 7015
運輸包裝
ambient
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
重新设计用于无缝集成的通风过滤器可提供最佳保护,防止微粒和微生物等空气污染物,从而保持Milli-Q® IQ/IX储罐中高流量应用(流速>16.5 L/min)中储存的纯水和超纯水的水纯度。
当储罐中的水排空时,进入系统的空气会通过通气过滤器过滤。这大大降低了进入储罐的大气污染,并防止了内部生物膜的形成。
通气过滤器位于储水罐顶部,便于更换,在有限的空间内更易安装。
應用
来自自来水源的高质量Milli-Q®纯(2型)和超纯(1型)水主要用于全球各种实验室的研究和质量控制。
特點和優勢
  • 疏水膜过滤器,截留颗粒和细菌。
法律資訊
Milli-Q is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
也與該產品經常一起購買