主要文件
TANKV01A1
Milli-Q
储水箱通气过滤器
Protects pure water in Milli-Q® IQ/IX/EQ storage tanks from airborne contaminants
别名:
通气过滤器
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41104212
eCl@ss:
33050190
NACRES:
NB.24
品質等級
包裝
pkg of 1 unit
高度
15.5 cm (6.1 in.)
孔徑
0.45 μm pore size
相容性
for use with Milli-Q® EQ 7008
for use with Milli-Q® EQ 7016
for use with Milli-Q® IX 7003
for use with Milli-Q® IX 7005
for use with Milli-Q® IX 7010
for use with Milli-Q® IX 7015
for use with Milli-Q® IQ 7003
for use with Milli-Q® IQ 7005
for use with Milli-Q® IQ 7010
for use with Milli-Q® IQ 7015
運輸包裝
ambient
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
通气过滤器,经重新设计,实现无缝集成,可更好地保护储存纯水,防止空气中的污染物(例如,CO2、有机化合物、颗粒和微生物)进入。 当储水罐中的水排空时,进入系统的空气会通过通气过滤器。显著减少进入储水罐的空气、有机和离子污染物,防止内部生物膜形成,从而保持所储存纯水的水质。
通气过滤器位于储水罐顶部,便于更换,在有限的空间内更易安装。
与Milli-Q® IQ 7003/05/10/15 和 Milli-Q® IX 净水系统一起使用。
應用
通气过滤器提供先进的防空气污染物保护功能。
特點和優勢
为保护纯水不受污染,通气过滤器包括:
  • 活性炭,可吸附挥发性有机物。
  • 苏打-石灰床,去除CO2
  • 疏水膜过滤器,截留颗粒和细菌。
法律資訊
Milli-Q is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany