主要文件
SX0205
Supelco
硝酸银
crystals, Meets ACS Specifications, Meets Reagent Specifications for testing USP/NF monographs GR ACS
别名:
硝酸银(I)盐
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
AgNO3
CAS号:
分子量:
169.87
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352302
酶委員會索引編號:
231-853-9
化驗:
≥99.0%
形狀:
solid
溶解度:
2160 g/L
蒸汽密度
5.8 (vs air)
品質等級
化驗
≥99.0%
形狀
solid
雜質
≤0.01% Substances not precipitated by HCl
顏色
colorless
pH值
5.4-6.4 (20 °C, 100 g/L in H2O)
bp
444 °C/1013 hPa (decomposition)
mp
212 °C (dec.) (lit.)
溶解度
2160 g/L
負離子痕跡
chloride (Cl-): ≤5 ppm
sulfate (SO42-): ≤0.002%
正離子痕跡
Cu: ≤2 ppm
Fe: ≤2 ppm
Pb: ≤0.001%
運輸包裝
ambient
儲存溫度
room temp
SMILES 字串
[O-][N+]([O-])=O.[Ag+]
InChI
1S/Ag.NO3/c;2-1(3)4/q+1;-1
InChI 密鑰
SQGYOTSLMSWVJD-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
分析報告
Assay: 99.0% min
Chloride (Cl): 5ppm max
Clarity of solution: To pass test
Color: Colorless
Copper (Cu): 2ppm max
Form: Crystals
Free acid: To pass test
Iron (Fe): 2ppm max
Lead (Pb): 0.001% max
Substances not precipitated by HCl: 0.01% max
Sulfate (SO4): 0.002% max
訊號詞
Danger
危險分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Ox. Sol. 2 - Repr. 1B - Skin Corr. 1A
儲存類別代碼
5.1B - Oxidizing hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 3