主要文件
SLAA033
Millipore
Millex-AA 过滤装置 (无菌)
pore size 0.8 μm, diam. 33 mm, mixed cellulose esters (MCE) membrane, hydrophilic, medical device
别名:
混合纤维素酯 针式过滤器
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41104922
eCl@ss:
32031690
NACRES:
NB.24
材料
mixed cellulose esters (MCE) membrane
modified acrylic housing
品質等級
無菌
sterile; ethylene oxide treated
產品線
Millex
特點
CE compliant
holdup volume≤ 0.1 mL
hydrophilic
medical device
製造商/商標名
Millex
參數
10.3 bar max. inlet pressure (150 psi)
45 °C max. temp.
直徑
33 mm
過濾面積
4.52 cm2
inlet to outlet H
27 mm
容積
100 mL
基質
MF-Millipore
孔徑
0.8 μm pore size
接頭
female Luer-Lok® inlet
male Luer outlet slip
運輸包裝
ambient
一般說明
Millex-AA 过滤器(无菌)是一种医疗设备,可用作针头过滤器,用于患者直接护理和药房加药配液应用中小体积溶液的澄清。
應用
  • 临床获益:去除 临床用溶液中大于 滤膜额定孔径的微生物、颗粒、沉淀物和未溶解粉末。
  • 医院药房: 在加药配液时,对小体积的蛋白药物、诊断 成像剂、化疗药物、水溶液或水 进行澄清处理。
  • 患者直接护理: 去除硬膜外麻醉剂、其他液体麻醉剂以及眼科、耳科和 其他外科手术中使用的冲洗液中的 微粒。
特點和優勢
  • 滤膜 的双向支持
  • 去除大于滤膜额定孔径的 微生物、颗粒、沉淀物和未溶解粉末
  • 一次性、无热原、无毒
  • 封装在改性 丙烯酸共聚物 (MMA) 外壳中的 混合纤维素酯 (MCE) 薄膜过滤器
  • 与大多数水溶液兼容
  • 经 CE 认证
其他說明
设备仅可用于医疗和/或实验室专业用途
法律資訊
Luer-Lok is a registered trademark of Becton-Dickinson & Co.
MF-Millipore is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Millex is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
象形圖
Flame
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Flam. Sol. 1
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3