主要文件
SF10F1001
Millipore
SUS Filter Powder Sintering
pore size 10.0 μm, cartridge nominal length 10 in. (25 cm), Code F (double open end w/flat gaskets)
别名:
SUS Filter Powder Sintering 10 μm Code F 10 in.
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
23151806
eCl@ss:
32031610
材料
PTFE seal
stainless steel
品質等級
製造商/商標名
SUS Filter
存貨情形
available only in Japan
參數
686 bar max. differential pressure
686 kPa max. inlet pressure at 40 °C
柱標稱長度
10 in. (25 cm)
孔徑
10.0 μm nominal pore size
10.0 μm pore size
輸入
sample type liquid
柱代碼
Code F (double open end w/flat gaskets)
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
Device Configuration: Cartridge
特點和優勢
Format: Single Layer
準備報告
Sterilization Method
Multiple Steam Sterilizable