技術
cell based assay: suitable
檢測方法
fluorometric
運輸包裝
ambient
相关类别
一般說明
作为基本的细胞组分,脂质在细胞中起重要作用。脂质是质膜和其他细胞区室的主要成分,如核膜、内质网、高尔基体、以及内体和溶酶体等转运囊泡。脂滴是储存和调节甘油三酯和胆固醇酯的胞质细胞器。脂质与心血管疾病、神经病等各种疾病有关。
BioTracker脂质染料可快速染色活细胞或固定细胞内的脂滴,过程中无需洗涤,对其他细胞膜、细胞器的背景染色极低。染色后还可进行细胞固定和透化。
BioTracker 488绿色脂质染料的激发波长约为430 nm,在405 nm或488 nm处的激发效果一样好。染料将细胞中的脂滴染成亮绿色荧光,可以用FITC通道检测。
光谱特性
激发: 427nm
发射:585nm
BioTracker脂质染料可快速染色活细胞或固定细胞内的脂滴,过程中无需洗涤,对其他细胞膜、细胞器的背景染色极低。染色后还可进行细胞固定和透化。
BioTracker 488绿色脂质染料的激发波长约为430 nm,在405 nm或488 nm处的激发效果一样好。染料将细胞中的脂滴染成亮绿色荧光,可以用FITC通道检测。
光谱特性
激发: 427nm
发射:585nm
應用
活细胞成像染料,快速染色脂滴,无需洗涤,对其他细胞膜、细胞器的背景染色极低。
活细胞荧光成像
研究子类别
活细胞染料
活细胞染料
研究类别
细胞成像
细胞成像
品質
光谱性质
激发: 427nm
发射:585nm
激发: 427nm
发射:585nm
外觀
1000X DMSO溶液。
儲存和穩定性
将BioTracker 488绿色脂质染料储存在2-8ºC。避光保存。
注意:打开小瓶前,短暂离心小瓶以收集小瓶底部的内容物。
注意:打开小瓶前,短暂离心小瓶以收集小瓶底部的内容物。
免責聲明
除非我们的产品目录或产品附带的其他公司文档另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的消费或应用于人类或动物。
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
閃點(°F)
188.6 °F - (refers to pure substance)
閃點(°C)
87 °C - (refers to pure substance)