主要文件
5.06029
Sigma-Aldrich
LipidGreen2
别名:
LipidGreen2
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C22H29NO4
分子量:
371.47
分類程式碼代碼:
12352202
NACRES:
NA.21
化驗
≥97% (HPLC)
品質等級
形狀
oil
製造商/商標名
Calbiochem®
儲存條件
OK to freeze
protect from light
顏色
orange-yellow
溶解度
DMSO: 100 mg/mL
儲存溫度
2-8°C
一般說明
细胞可渗透N-二甲基烯丙基3-羟基吲哚化合物,可选择性染色中性脂质,但不能进行磷脂染色,存在于各种细胞系中,具有明亮的荧光和最小非特异性背景。 与尼罗红相比,可与脂滴产生较强的染色(大约10µM)。经证实,在使用HepG2细胞评估几种已知化合物的肝毒性方面比BODIPY®493/503更有效。 也适用于培育斑马鱼胚胎时脂肪沉着体的染色。可与LipidToxt红色染料结合对中性脂质进行多色成像。
细胞可渗透N-二甲基烯丙基3-羟基吲哚化合物,可选择性染色中性脂质,但不能进行磷脂染色,存在于各种细胞系中,具有明亮的荧光和最小非特异性背景。 与尼罗红相比,可与脂滴产生较强的染色(大约10µM)。经证实,在使用HepG2细胞评估几种已知化合物的肝毒性方面比BODIPY®493/503更有效。 也适用于培育斑马鱼胚胎时脂肪沉着体的染色。可与LipidToxt红色染料结合对中性脂质进行多色成像。
请注意,由于水含量的变化,该化合物的分子量因批次而异。
生化/生理作用
细胞可渗透性:是
包裝
用惰性气体包装
警告
毒性:标准处理(A)
重構
复溶后,等分并冷冻保存(-20°C)。储备液可在-20°C最长稳定1个月。
其他說明
Chun, H., et al, 2013, Mol Biosys.9, 630.
法律資訊
BODIPY is a registered trademark of Life Technologies
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3