Key Documents
SCM139
Sigma-Aldrich
EZ-LiFT干细胞传代试剂
Enzyme-free pluripotent stem cell dissociation solution, 100mL
别名:
Passaging Reagent
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
12352207
eCl@ss:
32160801
NACRES:
NA.81
形狀
liquid
技術
cell culture | stem cell: suitable
一般說明
与人类多能干细胞(包括ES和iPS细胞)的常规培养相关的常见问题是细胞的有害自发分化。 如果没有人工干预,分化的细胞会迅速增殖,并最终降低多能干细胞培养物的整体质量。手动去除分化的细胞费力费时,使得难以同时处理多个hES/iPS细胞系。此外,每次对培养物进行这种清理过程时,都会存在污染风险。
EZ-LiFT干细胞传代试剂是一种专有的无酶和化学成分确定的干细胞解离试剂,仅选择性地传代未分化的多能干细胞。该试剂消除了手动去除分化细胞的需要,并且无需ROCKi即可产生高细胞活率。 由于其对未分化的多能干细胞的选择性,EZ-LiFT可用于挽救高度分化的hES/iPS培养物,从而能够节省宝贵的样品和时间。
EZ-LiFT没有其它基于酶的解离试剂(如分散酶、胶原酶IV和Accutase)的缺点。基于酶的试剂的缺点是它们仍然需要手动去除分化的细胞,存在批间差异,并且可能具有核型异常的风险。
特征和优点
• 无酶和化学成分确定的配方:产生一致的结果。
•富集多能干细胞群:无需手动清理。
•拯救高度分化的hES/iPS培养物:节省宝贵的样品和时间。
•对细胞活率高的细胞温和:ROCKi是可选的,但不是必需的。
應用
研究类别
细胞培养
干细胞研究
品質
pH值:7.2-7.4
无菌测试:合格
渗透压:340-370 mOsm
儲存和穩定性
EZ-LiFT干细胞传代试剂可在室温下保存1年而不损失活性。
免責聲明
除非我们的产品目录或产品附带的其他公司文档另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的消费或应用于人类或动物。
儲存類別代碼
12 - Non Combustible Liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
访问文档库
实验方案
Human ips cell passaging protocol using EZ-LiFT™ Reagent, an enzyme-free and chemically defined pluripotent stem cell dissociation reagent.