SCM003
神经干细胞基础培养基
The Neural Stem Cell Basal Medium is a defined serum-free, growth factor-free medium that has been optimized for the growth & in vitro differentiation of neural stem cells derived from rodents.
别名:
NSC Culture Media
登录查看公司和协议定价
所有图片(1)
About This Item
分類程式碼代碼:
12352207
eCl@ss:
32160801
NACRES:
NA.71
推荐产品
品質等級
形狀
liquid
製造商/商標名
Chemicon®
技術
cell culture | stem cell: suitable
輸入
sample type neural stem cell(s)
運輸包裝
dry ice
一般說明
神经干细胞基础培养基是确定的无血清、无生长因子的培养基,已针对源自啮齿动物的神经干细胞的生长和体外分化进行了优化。 当与bFGF或bFGF、EGF和肝素结合使用时,基础培养基将分别允许大鼠和小鼠神经干细胞增殖。从神经干细胞基础培养基中提取生长因子将导致啮齿动物神经干细胞的自发分化。
應用
神经干细胞基础培养基是确定的无血清、无生长因子的培养基,已针对源自啮齿动物的神经干细胞的生长&体外分化进行了优化。
品質
测试每批培养基的大鼠和小鼠神经干细胞的最佳细胞生长、增殖和分化。 无菌测试: 阴性;渗透压: 299;pH: 7.4
儲存和穩定性
在-20°C下储存直至准备使用。 解冻后,基础培养基应在2-8°C下储存长达一个月。
法律資訊
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責聲明
除非我们的产品目录或产品附带的其他公司文档另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的消费或应用于人类或动物。
儲存類別代碼
12 - Non Combustible Liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
Not applicable
Jase Gehring et al.
Nature biotechnology, 38(1), 35-38 (2019-12-25)
We describe a universal sample multiplexing method for single-cell RNA sequencing in which fixed cells are chemically labeled by attaching identifying DNA oligonucleotides to cellular proteins. Analysis of a 96-plex perturbation experiment revealed changes in cell population structure and transcriptional
实验方案
Step-by-step culture protocols for neural stem cell culture including NSC isolation, expansion, differentiation and characterization.