主要文件
QGARDTXL04
Milli-Q
Q-Gard® 纯化柱
For use with Milli-Q® CLX/HX/HX SD/HR 7000 series systems, Produces high resistivity water from purification media.
别名:
Q-Gard® XL纯化柱
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41104212
NACRES:
NB.85
材料
polypropylene and polyethylene cartridge (Virgin ion-exchange resins (for deionization))
品質等級
特點
(Can produce high resistivity water from purification media.)
包裝
pkg of 1 unit
製造商/商標名
Q-Gard®
參數
(Burst test: > 20 bar (> 290 psi))
容量
32 g/L ion exchange capacity(Dynamic Ion Echange Capacity)
43 g/L total exchange capacity(NaCl)
相容性
for use with Milli-Q® CLX
for use with Milli-Q® HR
for use with Milli-Q® HX
運輸包裝
ambient
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
Q-Gard® XL纯化柱包含精心挑选的净化介质组合,以去除痕量离子,产生高电阻率水。
柱由清洁的高纯材料制成,从而最大程度减少可萃取污染物的浸出。
用于Milli-Q® CLX/HX/HX SD/HR 7000系统系统。
應用
该精制柱包含用于去除痕量离子的纯离子交换树脂,建议用于需要从高容量系统获得极低离子水平的任何实验室工作。
特點和優勢
  • Q-Gard® XL纯化柱是针对给水源定制设计,用于优化下游纯化介质的性能以确保一致的结果。
  • 用于安全和自动包参数存档的e-Sure标签RFID技术。
  • 每6个月更换一次。
  • 原厂耗材在我们经过ISO 9001认证的工厂生产。
法律資訊
Milli-Q is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Q-GARD is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany