特點
CE compliant
CSA approved
Immersion depth max. 200mm
包裝
pack of 1 ea
製造商/商標名
IKA 3378000
寬度 × 高度 × 直徑
80 mm × 90 mm × 20 mm
重量
0.2 kg
一般說明
IKA® ETS-D5电子接触温度计
3种操作模式可确保根据您的工作方式进行最佳调整:
运行模式A
适用于不同参数(-50°C至450°C)的工作。安全温度可调
运行模式B
适用于均匀条件下的串联操作
运行模式C
适用于无人监管的操作
所有数值都来自内存。这确保了完美的保护,并防止意外的不正确调整。
- 带有3种工作模式的电子接触式温度计
- 具有优化的PID控制
- RESET功能
- 包含不锈钢传感器H 62
- 适用于所有带接触式温度计套管的磁力搅拌器(例如带适配器AD-C1的IKA、Heidolph和Corning),符合DIN 12878标准,2级
- 拥有3项专利操作模式
- 即使在快速加热的情况下,也能确保完美的温度控制,而不会超过设定温度
3种操作模式可确保根据您的工作方式进行最佳调整:
运行模式A
适用于不同参数(-50°C至450°C)的工作。安全温度可调
运行模式B
适用于均匀条件下的串联操作
运行模式C
适用于无人监管的操作
所有数值都来自内存。这确保了完美的保护,并防止意外的不正确调整。
特點和優勢
- Electronic contact thermometer with 3 operating modes
- With optimized PID control
- RESET function
- Includes stainless steel sensor H 62
- For all magnetic stirrers with contact thermometer bushing according to DIN 12878, class 2 e.g. IKA, Heidolph and Corning with adapter AD-C1
- With 3 patented operating modes
- Ensures perfect temperature control without overshooting the set temperature, even in the case of quick heating
法律資訊
IKA is a registered trademark of IKA-Werke GmbH & Co. KG