主要文件
PBVK04310
Millipore
PES 膜过滤器, 500 kDa NMWCO
Biomax®, filter diam. 44.5 mm
别名:
超滤盘,500 kDa NMW
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41104903
eCl@ss:
32031602
NACRES:
NB.24
材料
polyethersulfone membrane
品質等級
特點
hydrophilic
製造商/商標名
Biomax®
技術
protein clean-up: suitable (desalting)
protein purification: suitable (concentration)
直徑
44.5 mm
過濾器直徑
44.5 mm
過濾面積
13.4 cm2
孔徑
500 kDa NMWCO
運輸包裝
ambient
應用
500 kDa NMWL,Biomax聚醚砜,直径 44.5 mm
法律資訊
BIOMAX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1