主要文件
NA38/22
Millipore
用于NOVASEPTIC®阀的膜
EPDM rubber
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
31411800
材料
EPDM rubber
EPDM rubber device (ethylene propylene diene monomer)
品質等級
特點
hydrophobic (Surface)
參數
-30-140 °C temp. range (Short term use)
-6-(-1) bar pressure range
重量
0.1 kg (0.220 lb)
應用
所应用的阀体和隔膜可能具有不同的设计温度和/或压力限值。组装产品中的最弱部件决定着最高设计温度和压力限值。
包裝
隔膜包装在封闭盒子内。
其他說明
所有隔膜采用符合FDA法规§177.2600的材料制造,随附声明。隔膜符合USP塑料生物测试,VI类。
法律資訊
NOVASEPTIC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany