製造商/商標名
Millipak®
品質等級
基質
Durapore®
孔徑
0.45 μm
起泡點
≥1790 mbar (26 psig), air with water at 23 °C
接頭
inlet sanitary flange
outlet sanitary flange
(19 mm (3/4 in.) Sanitary Flange Inlet and Outlet)
一般說明
堆叠滤膜数量:20 张滤膜
设备配置:Gamma Gold胶囊
包裝
泡罩
其他說明
这些产品在符合FDA药品生产质量管理规范的工厂生产。
使用说明
- 生物截留:微生物
- 作用机制:过滤(体积排阻)
- 应用:生物处理
- 预期用途:减少或去除微生物/生物负荷
- 使用说明:参见《Durapore® 滤膜过滤器润湿说明》用户手册
- 存储声明:干燥储存
- 处置声明:根据国家、省市和当地适用法规处置。
準備報告
本产品采用符合21 CFR 210.3(b)(6)中规定的“无纤维释放”过滤器标准的Durapore®膜制造。
灭菌方法
3次高压灭菌循环,每次90 min,123°C;不可在线蒸汽灭菌
3次高压灭菌循环,每次90 min,123°C;不可在线蒸汽灭菌
分析報告
用水冲洗 ≥200 mL 后,将满足 USP 可氧化物质测试要求
重量萃取物:200 mL 冲洗后在室温下于水中 24 小时使用灭菌装置
法律資訊
Durapore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MILLIPAK is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany