Merck
所有图片(15)
主要文件
ZRB05636
Sigma-Aldrich
抗-磷酸组蛋白 H2A.X (Ser139) 抗体,克隆6L16, ZooMAb® 兔单克隆
enhanced validation
greener alternative
recombinant, expressed in HEK 293 cells
别名:
H2a/x, 组蛋白 H2A.X
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
12352203
NACRES:
NA.41
生物源
rabbit (recombinant)
品質等級
重組細胞
expressed in HEK 293 cells
共軛
unconjugated
抗體表格
purified antibody
抗體產品種類
primary antibodies
無性繁殖
6L16, recombinant monoclonal
monoclonal
產品線
ZooMAb® learn more
形狀
lyophilized
分子量
calculated mol wt 15.15 kDa
observed mol wt ~15 kDa
物種活性
human
包裝
antibody small pack of 25 μL
環保替代產品特色
Waste Prevention
Designing Safer Chemicals
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
加強驗證
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
sustainability
Greener Alternative Product
技術
immunocytochemistry: suitable using 1:100
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable using 1:100
inhibition assay: suitable using 1:1,000 (peptide)
western blot: suitable using 1:1,000
同型
IgG
UniProt登錄號
環保替代類別
運輸包裝
ambient
儲存溫度
2-8°C
目標翻譯後修改
phosphorylation (pSer139)
基因資訊
一般說明
ZooMAb抗体代表了新一代的重组单克隆抗体。
每个ZooMAb抗体均使用我们专有的重组表达系统制造,纯化均一,并精确分配以产生可靠且高度可重复的批次间一致性。只发布性能最高的克隆供研究人员使用。每种抗体在多种应用(包括其最常用的应用)中均具有高度特异性和亲和力。ZooMAb抗体通过可靠的程序进行制备,并在您需要时可随时发货。
在此处了解有关ZooMAb的更多信息。
我们致力于遵循绿色化学12原则中的一个或多个原则,为您提供更环保的替代产品。这种抗体不含防腐剂,生产时不会伤害或牺牲动物,化学性质稳定,可以在需要时进行环境运输和储存,因此符合“废物产生预防”,“设计更安全的化学品”和“设计节能”规范。 点击此处以获取更多信息。
特異性
克隆6L16是一种ZooMAb兔重组单克隆抗体,可特异性检测丝氨酸139上磷酸化的组蛋白H2A.X。
免疫原
KLH缀合的线性肽,对应于人组蛋白H2A.X的磷酸丝氨酸139周围的9个氨基酸。
應用
免疫组织化学(石蜡)分析:一个代表性批次产品以1:100稀释度,在人体睾丸组织切片中检测到磷酸化组蛋白H2A.X(Ser139)。
免疫细胞化学分析:一个代表性批次产品以1:100稀释度,在用星形孢菌素处理的HeLa中检测到磷酸组蛋白H2A.X(Ser139)。
肽抑制分析:一个代表性批次产品以1:1,000稀释度,与经星形孢菌素处理的Jurkat细胞裂解液一起用于肽阻断分析。
抗磷酸组蛋白H2A.X(Ser139),克隆6L16 ZooMAb,是一种重组兔单克隆抗体,可特异性靶向磷酸组蛋白H2AX(ser139),并经过测试可用于免疫细胞化学、免疫组织化学(石蜡)、肽抑制分析和蛋白质印迹法。
標靶描述
组蛋白H2AX(UniProt:P16104;也称为H2a/x、组蛋白H2A.X)由H2AFX(也称为H2AX)基因编码(基因ID:3014)编码。组蛋白是一种高度保守的碱性核蛋白,负责真核生物中染色质的核小体结构。它们在转录调节、DNA修复、DNA复制和染色体稳定性中起着核心作用。DNA的可及性是通过对组蛋白进行复杂的翻译后修饰(也称为组蛋白编码)和核小体重塑来调节的。四个核心组蛋白(H2A、H2B、H3和H4)中每种两个分子可形成一个八聚体,DNA被包裹在称为核小体的重复单元中,这限制了DNA对需要DNA作为模板的细胞机制的可及性。组蛋白H2A.X是组蛋白H2A家族的一个变体成员,其可通过独特的羧基末端序列与其他H2A组蛋白区分开。这个独特的序列在整个真核生物进化过程中都是高度保守的,并且在哺乳动物中其可被ATM或ATR在丝氨酸139进行快速磷酸化,从而响应DNA双链断裂。H2A.X磷酸化对于在DNA损伤部位形成稳定的修复复合物十分重要。H2A.X磷酸化对于在DNA损伤部位形成稳定的修复复合物十分重要。这种磷酸化是对DNA损伤的非常快速的响应,发生在暴露于电离辐射后短短一分钟之内。通过我们的专有技术生成的ZooMAb重组单克隆抗体与常规单克隆抗体相比,具有明显增强的特异性、亲和力、可重复性和稳定性。
外觀
纯化的重组兔单克隆抗体IgG,在含有5%海藻糖的PBS中冻干,外观正常,为粗糙或半透明的树脂状。不含抗微生物剂或防腐剂(例如叠氮化物)或任何动物副产品。较大的包装尺寸以25 μL的倍数形式提供。
儲存和穩定性
建议将冻干产品在2-8°C下储存;重溶前,将微量离心管瓶短暂离心以将内容物离心至管瓶底部;通过添加25 μL过滤后的实验室级水或PBS来重溶每个小瓶;重溶的抗体可在2-8°C下储存或-20°C下长期储存。 避免反复冻融。
法律資訊
ZooMAb is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責聲明
除非我们的产品目录或产品附带的其他公司文档另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的消费或应用于人类或动物。
未找到合适的产品?  
试试我们的产品选型工具.
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Jian Gao et al.
Cell death & disease, 10(12), 957-957 (2019-12-22)
Radiation-induced lung injury (RILI) is one of the most common and fatal complications of thoracic radiotherapy, whereas no effective interventions are available. Andrographolide, an active component extracted from Andrographis paniculate, is prescribed as a treatment for upper respiratory tract infection.