主要文件
MP42G12
Millipore
mPAGE® 4-20% Bis-Tris Precast Gels
4-20% Bis-Tris, 12 well, 1mm
别名:
Bis-Tris precast gels, precast gels for SDS-PAGE, precast polyacrylamide gels
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41105320
NACRES:
NA.56
产品名称
mPAGE® 4-20% Bis-Tris预制凝胶, L × W × wells 10 cm × 8 cm × 12 well
儲存期限
18 mo.
包裝
pkg of 10 gels
長度 × 寬度 × 孔
10 cm × 8 cm × 12 well
膜包寬度 × 長度
10 cm × 8 cm
凝膠厚度
1 mm
孔最大容積
60 μL
well wells
12 wells
相容性
mPAGE® MES or MOPS Running Buffer; mPAGE® Mini Gel System
儲存溫度
2-8°C
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
mPAGE 4-20% Bis-Tris预制凝胶,10x8
  • 除非我们的目录或产品随附的其他公司文件中另有说明,否则我们的产品仅用于研究用途,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或对人类或动物的任何类型的消费或应用。
應用
mPAGE 4-20% bis-tris凝胶,用于高分辨率蛋白分离
  • 每孔上样量高达60 μl
  • 一般跑胶时间为30 min (MES, 180V)或34 min (MOPS, 200V)
  • 用于Bio-Rad Mini-PROTEAN电泳槽时要反转密封条
  • 用于XCell SureLock和其他兼容的电泳槽时,需搭配接板使用(货号MPTA)
蛋白质印迹分析
法律資訊
MPAGE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
象形圖
Corrosion
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Eye Dam. 1
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
访问文档库
商品
Bis-Tris gels and buffers for superior protein resolution compared to traditional tris-glycine gels.
相关内容
mPAGE® precast polyacrylamide gels for electrophoresis provide high-resolution protein separation, along with a reduced cost and time-savings for users. mPAGE gels are compatible with common electrophoresis tanks and boast an increased sample well volume