MP0DPIL0TX
1 of 10
509361
SGE 注射器阀
HAM7634-01
Hamilton® TLC syringe
22285
按钮阀
HAM80075
Hamilton® syringe
20731
Hamilton® 注射器,7000 系列
20926
PTFE 主体双向阀
Supelco
20779
Hamilton® 注射器,700系列,固定针头
HAM59000-50
Hamilton® Microlab® 600 instrument syringe
Sigma-Aldrich
B4184
Brij® L23 溶液
HAM7635-01
100
1.5 in. gauge port sanitary flange1.5 in. inlet/outlet sanitary flange
for use with Pod Filters
澄清深层过滤器和絮凝解决方案
生物制药生产_生物工艺细胞培养_制剂-默克生命科学
生物工艺过滤
生物澄清处理的过滤器夹具和系统