主要文件
HAM59000-50
Hamilton® Microlab® 600 instrument syringe
model, 1010 BFP, volume 10 mL
别名:
Hamilton syringe
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41121500
NACRES:
NB.01
材料
Gastight Borosilicate glass/PTFE syringe
特點
model 1010 BFP
製造商/商標名
Hamilton 59000-50
參數
10-115 °C temp. range (50-239 °F)
200 psig pressure
內徑 × 內徑
14.6 mm × 17.7 mm
容積
10 mL
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
法律資訊
Hamilton is a registered trademark of Hamilton Co.
Microlab is a registered trademark of Hamilton Co.
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)